Documentos
NY1009000
Millipore
Filtro de membrana de náilon, tamanho de poro de 10,0 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de rede de náilon
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon membrane
plain filter
white filter
descrição
10.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
diâmetro do filtro
90 mm
espessura
65 μm
tamanho de poro
10.0 μm pore size
6 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: NY10
Filtros de náilon são compatíveis com uma ampla gama de solventes. Existem dois tipos disponíveis: 1) Filtros de membrana de náilon com tamanhos de poro variando de 0,20 a 1,2 µm, e 2) Filtros de rede tecidos com aberturas na malha variando de 5 a 180 µm.
O nosso filtro de rede tecido de náilon de 5 µm (NY054700) é comumente usado na indústria automotiva para análise de limpeza.
Características & Benefícios:
•Ampla gama de tamanhos de poro disponíveis
•Resistentes a solventes agressivos
Aplicações:
remoção de partículas e clarificação; filtração de solventes; análise de partículas; monitoramento da pintura; análise de limpeza automotiva
Tipo de filtro: Filtro de rede
Aplicação
  • Coleta de algas e células
  • Análise de partículas
  • Filtração de partículas grandes
  • Toxicologia e triagem de medicamentos em C. elegans e peixe-zebra
  • Filtro de fundo para sistemas de imagem de partículas
  • Pré-filtração de solventes
Monitoramento de pintura
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Seockmo Ku et al.
Biotechnology progress, 35(6), e2874-e2874 (2019-06-23)
To attain Salmonella detection thresholds in spinach suspensions using enrichment media requires at least 24 hr. Separation and concentration of selected microorganisms via microfiltration and microfugation reduce time for sample preparation, especially when working with large volumes of vegetable suspensions. This