NE-2ML-B
Anti-M (clone LM110/140), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-M from the clone LM110/140, Murine IgG, Blood Grouping Reagent
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
clone
LM110/140, monoclonal
embalagem
pkg of 2 mL
fabricante/nome comercial
BIOSCOT™
condição de armazenamento
do not freeze
concentração
15-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
8.1-8.7
Isotipo
IgG
aplicação(ões)
clinical testing
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Aplicação
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2