MXRPARA06
Milliflex® Rapid Reagent
pkg of 6 vials
Sinônimo(s):
Rapid testing reagent
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 6 vials
fabricante/nome comercial
Milliflex®
dilution
(Environmental analysis)
aplicação(ões)
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
Milliflex® Rapid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Componentes
- 6 x ATP releasing reagent vials (5 ml per bottle)
- 6 x Luer-lok® caps
- 6 x Vials adapters
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup