Documentos Principais
MXPPA4RP1
Millipore
Protocolo de requalificação Milliflex® Plus Essential
A4 format
About This Item
Código UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
compatibilidade
for use with Milliflex® Plus pump.
Descrição geral
O protocolo de requalificação Milliflex® Plus Essential foi projetado como um guia pronto para uso para realizar a requalificação da bomba Milliflex® Plus. O protocolo de requalificação pode ser usado para recertificar o desempenho consistente das bombas mediante a detecção de qualquer mudança ou em intervalos regulares.
Aplicação
O protocolo de requalificação do Milliflex® Plus Essential é usado para a requalificação da bomba Milliflex® Plus que, por sua vez, é usada para realizar testes de biocarga em produtos farmacêuticos.
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany