Documentos Principais
MXPELCVHP
Millipore
VHP cables set for Milliflex electrical hub
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.79
fabricante/nome comercial
Milliflex®
Nível de qualidade
técnica(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
entrada
pharmaceutical(s)
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibilidade
for use with MILLIFLEX®
standard for VHP
Condições de expedição
ambient
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany