Documentos Principais
MSSCNFX00
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, solid bottom
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
Sinônimo(s):
MultiScreen® 96-well plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
flat bottom clear polystyrene plate
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
MultiScreen®
embalagem
pkg of 100 plates
tamanho da placa
96 wells
tamanho
96 well
Descrição geral
MultiScreen® 96-well polystyrene microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. Polystyrene microplates are appropriate for a variety of biochemical assays in addition to sample preparation and storage.
forma física
Color Code:Clear
Outras notas
Automation Compatible:Yes
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany