Sobre este item
form
liquid
mol wt
10-203 kDa
packaging
pkg of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore MPSTD4
storage temp.
−20°C
General description
Storage Buffer: 62.5 mM Tris-H3PO4 (pH 7.5 at 25 °C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3, 33% glycerol. Load 2.5 to 10 μl per lane.
- Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
- Immunoblotting (Western)
- Western Blotting
Other Notes
Legal Information
Classe de armazenamento
Protocolos
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Visão geral da química de géis de poliacrilamida e instruções detalhadas para moldagem manual de géis de poliacrilamida com o uso dos kits de moldagem de géis bis-tris mPAGE® TurboMix.
Artigos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Renove seu fluxo de trabalho de moldagem de gel com géis SDS-PAGE prontos para uso em apenas 3 minutos com o sistema de moldagem mPAGE® Lux. Descubra métodos de moldagem de gel mais simples e seguros.
Conteúdo relacionado
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Nós entendemos. Os faroestes podem ser uma dor no borrão, e nós certamente já fizemos a nossa parte. Portanto, compartilhe conosco seus borrões feios e receba uma surpresa! E, embora não possamos dizer o que é - isso estragaria a surpresa -, exceto que isso despertará a criatividade no laboratório.
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MPSTD4 | 04061841077657 |