MMPWRSPBR
Fonte de alimentação elétrica Milliflex Oasis®
Brazil– to power supply up to three Milliflex Oasis filtration pumps
Sinônimo(s):
Fonte de alimentação elétrica
About This Item
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Milliflex®
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with MILLIFLEX OASIS® pumps
Categorias relacionadas
Descrição geral
O sistema de filtração MILLIFLEX OASIS® oferece uma solução para simplificar e garantir um processo de testes microbianos com níveis superiores de produtividade, confiabilidade dos resultados e conformidade regulatória. A bomba MILLIFLEX OASIS® é uma bomba a vácuo de nova geração para análise de água e biocarga em ambientes farmacêuticos. Uma fonte de alimentação de padrão brasileiro com 100 - 240 V, 50/60 possibilita o funcionamento eficiente da bomba de filtração. Um conjunto de fonte de alimentação elétrica MILLIFLEX OASIS® pode ser usado para alimentar até três bombas.
Aplicação
A bomba de filtração MILLIFLEX OASIS® tem aplicação em testes de biocarga e monitoramento de água em cerveja, água engarrafada, cosméticos e análise de produtos farmacêuticos.
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany