Merck
MFVL10SB3
Millipore
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 100
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiais
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Millipak® Final Fill 100
Características
hydrophilic
técnica(s)
sterile filtration: suitable
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm pore size
conector
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany