Documentos Principais
MFVL10GT3
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 100
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
esterilidade
irradiated
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Millipak® Final Fill 100
Características
hydrophilic
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
4.7 in.
Largura
3.0 in.
área de filtração
500 cm2
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm pore size
conector
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
General
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.