Documentos Principais
MFSL20GT3
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiais
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
esterilidade
irradiated
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Millipak® Final Fill 200
Características
hydrophilic
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
5.7 in.
Largura
3.0 in.
área de filtração
1000 cm2
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
5.0 μm pore size
conector
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany