Documentos Principais
MFSL06GH3
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 60
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
esterilidade
irradiated
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Millipak® Final Fill 60
Características
hydrophilic
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
4.3 in.
Largura
3.0 in.
área de filtração
300 cm2
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
5.0 μm pore size
conector
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.