Documentos Principais
MFHL10GB3
Millipore
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 100
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiais
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Nível de qualidade
esterilidade
irradiated
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Millipak® Final Fill 100
Características
hydrophilic
técnica(s)
bioburden reduction: suitable
Comprimento
4.7 in.
Largura
3.0 in.
área de filtração
500 cm2
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
conector
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Categorias relacionadas
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany