Documentos
MDRPN0410
Millipore
Placa de 96 poços MultiScreen®, membrana PTFE
pore size 0.45 μm, non-sterile
Sinônimo(s):
96-Well PTFE Plate, PTFE 96-Well Plate
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane (hydrophobic)
flat bottom wells
polyolefin copolymer
Nível de qualidade
descrição
Clear, Non-Sterile, 0.45 µm pore size, Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE), 10 plates, volume 1.9mL
esterilidade
non-sterile
linha de produto
MultiScreen®
Características
hydrophobic
lid: no
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
1.9 mL sample volume (per well)
Altura
40.7 mm
Comprimento
128 mm
Largura
85.5 mm
área de filtração
0.28 cm2
tamanho da placa
96 wells
volume máximo do poço
1.9 mL
volume de trabalho
1.8 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
aplicação(ões)
sample preparation
tipo de ligação
low binding surface
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A placa de filtro Solvinert de cavidade profunda MultiScreen® destina-se a uma ampla variedade de aplicações, incluindo análise total de medicamentos, clivagem de grânulos (química combinatória em fase sólida e síntese de peptídeos) e preparação de amostras antes da cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC)/espectrometria de massa ultravioleta (UV) e cromatografia líquida em tandem (LC-MS/MS). Essa placa de filtro é totalmente compatível com a automação.
Aplicação
O MultiScreen® Deep, 96 cavidades Solvinert foi usado para produzir isotermas de equilíbrio de adsorção. Ele também foi usado em experimentos de ligação a proteínas.
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Recovery of sinapic acid from canola/rapeseed meal extracts by adsorption
Moreno GM, et al.
Food and Bioproducts Processing, 120, 69-79 (2020)
Beckley K Nfor et al.
Journal of chromatography. A, 1217(44), 6829-6850 (2010-10-01)
The thermodynamic modeling of protein adsorption on mixed-mode adsorbents functionalized with ligands carrying both hydrophobic and electrostatic groups was undertaken. The developed mixed mode isotherm was fitted with protein adsorption data obtained for five different proteins on four different mixed
Artigos
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocolos
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Conteúdo relacionado
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.