Documentos Principais
MABX2042
Sigma-Aldrich
Anti-PRL (10mg) KC
from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotipo
IgG1
Informações sobre genes
human ... PRL(5617)
Descrição geral
Prolactin (PRL) also known as luteotropic hormone is a neuroendocrine hormone secreted by the pituitary gland. It is commonly measured as part of a sex hormone screen to investigate fertility problems. Elevated levelso of PRL induce lactation and can inhibit secretion of gonadotropins such as Follicle Stimulating Hormone (FSH) and Gonadotropin-releasing hormone (GnRH)
ELISA and Lateral Flow Immunoassay.
forma física
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.