MABT893M
Anti-Platelet Antibody, clone PAC-1
clone PAC-1, from mouse
Sinônimo(s):
Integrin alpha-IIb, GPalpha IIb, GPIIb, Platelet membrane glycoprotein IIb, CD41)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PAC-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA2B(3674)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected Platelet in ELISA applications (Shattil, S.J., et. al. (1985). J Biol Chem. 260(20):11107-14).
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot detected Platelet in Radioimmunoassy applications (Shattil, S.J., et. al. (1985). J Biol Chem. 260(20):11107-14; Shattil, S.J., et. al. (1987). Blood. 70(1):307-15).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Platelet in Western Blotting applications (Shattil, S.J., et. al. (1985). J Biol Chem. 260(20):11107-14).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Platelet in Flow Cytometry applications (Caron, A., et. al. (2002). J Cardiovasc Pharmacol. 40(2):296-306; Taub, R., et. al. (1989). J Biol Chem. 264(1):259-65; Shattil, S.J., et. al. (1987). Blood. 70(1):307-15).
Flow Cytometry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected Platelet in freshly isolated human platelets activated with convulxin (Courtesy of Shuchi Gupta, PhD, University of Pennsylvania, USA).
Cell Structure
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgM.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2