MABT847
Anti-MYH-4 Antibody, clone 2G72F10
clone 2G72F10, from rat
Sinônimo(s):
Myosin-4, Myosin heavy chain 2b, MyHC-2b, Myosin heavy chain 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G72F10, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Myh4(17884)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MYH-4 in Western Blotting applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MYH-4 in Immunofluorescence applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected MYH-4 in mouse heart and mouse skeletal muscle tissues.
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MYH-4 in mouse soleus muscle tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade