MABT829
Anti-GRP94 Antibody, clone 3C4
clone 3C4, from mouse
Sinônimo(s):
Endoplasmin, 94 kDa glucose-regulated protein, GRP-94, Heat shock protein 90 kDa beta member 1, GRP94
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C4, monoclonal
reatividade de espécies
goat, mouse, rabbit, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSP90B1(7184)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunofluorescence Analysis: Representative lots detected GRP94 immunoreactivity in rabbit and goat ventricular myocardium sections (Vitadello, M., et al. (1998). Biochem J. 332 ( Pt 2):351-359; Vitadello, M., et al. (2001). Circulation. 103(17):2201-2206)
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GRP94 immunoreactivity in fibrillating goat atria (Vitadello, M., et al. (2001). Circulation. 103(17):2201-2206)
Western Blotting Analysis: Representative lots detected GRP94 in atrial myocytes from vairous species, including murine (Milano, G., et al. (2013). PLoS One. 8(10):e76659), goat and human (Vitadello, M., et al. (2001). Circulation. 103(17):2201-2206), and rabbit (Vitadello, M., et al. (1998). Biochem J. 332 ( Pt 2):351-359).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot co-immunoprecipitated nNOS with GRP94 from chemically cross-linked C2C12 murine myoblasts in either proliferating or differentiating cultures (Vitadello, M., et al. (2014). Antioxid Redox Signal. 20(16):2479-2476).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GRP94 immunoreactivity in murine C2C12 skeletal myoblasts as well as primary skeletal myocytes from new born mice (Gorza, L., and Vitadello, M. (2000). FASEB J. 14(3):461-475).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GRP94 in 10 µg of murine myoblast C2C12 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1