MABT75
Anti-Titin (NT/Z-domain) Antibody, clone 17D11.1
clone 17D11.1, from mouse
Sinônimo(s):
Titin, Connectin, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
17D11.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TTN(7273)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Titin in human and mouse cardiac muscle tissues.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human and mouse cardiac muscle tissues
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1