MABT63
Anti-Nectin-3/PVRL3 (CD113) Antibody, clone N3.12.4
clone N3.12.4, from mouse
Sinônimo(s):
poliovirus receptor-related 3, poliovirus receptor-related protein 3, nectin 3, nectin-3, Nectin-3, CD113 antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N3.12.4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NECTIN3(25945)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected Nectin-3 in U251 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
U251 cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1