MABT496
Anti-PKN2, clone 1D1 Antibody
ascites fluid, clone 1D1, from mouse
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein kinase N2, Protein kinase C-like 2, Protein-kinase C-related kinase 2, PKN2, PRK2, PRKCL2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, monkey, human
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PKN2(5586)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1;200-1,000 dilution from a representative lot detected PKN2 in prostate and lung cancer tissues.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected PKN2 in NIH/3T3 cells.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected PKN2 in PC-12, Cos7, K562, Jurkat, HeLa, A431, C6, NIH/3T3 and HEK293 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.