MABT495
Anti-MYL3, clone 7C1 Antibody
ascites fluid, clone 7C1, from mouse
Sinônimo(s):
Myosin light chain 3, Cardiac myosin light chain 1, CMLC1, Myosin light chain 1, slow-twitch muscle B/ventricular isoform, MLC1SB, Ventricular/slow twitch myosin alkali light chain
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7C1, monoclonal
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Myl3(24585)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected MYL3 in rat fetal heart tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1