MABT386
Anti-Hu GBP-1/GBP-1 Antibody, clone 6C5.1
clone 6C5.1, from mouse
Sinônimo(s):
Interferon-induced guanylate-binding protein 1, GTP-binding protein 1, GBP-1, HuGBP-1, Guanine nucleotide-binding protein 1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GBP1(2633)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected hu GBP-1/GBP-1 in 400 µg of human spleen tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1