MABT1574
Anti-Profilin IIa Antibody, clone PF2A1-8F8
Sinônimo(s):
Profilin II
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PF2A1-8F8, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 15.05 kDa
observed mol wt ~15 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, rat
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Anks1b(314721)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human cerebral cortex tissue lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Profilin IIa in Human cerebral cortex tissue lysate.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Profilin IIa in Immunoprecipitation applications (Sharma, A., et al. (2005). Exp Cell Res. 309(1): 185-97).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Profilin IIa in Immunofluorescence applications (Sharma, A., et al. (2005). Exp Cell Res. 309(1): 185-97).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Profilin IIa in Western Blotting applications (Sharma, A., et al. (2005). Exp Cell Res. 309(1): 185-97).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1