fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D2 also termed M24N 3D2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 70.46 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Mmp24(17391)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2a.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MT5-MMP/MMP24 in Western Blotting applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected MT5-MMP/MMP24 in lysate from HEK293 cells over expressing MT5-MMP, but not in HEK293 cells over expressing MT1-MMP and in mock control HEK293 cell lysates (Negative). (Courtesy of Michael Willem, Biomedical Center, Ludwig Maximilian University of Munich, Germany).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1