MABT1366
Anti-CRB3A Antibody, clone 1E6
clone 1E6, from rat
Sinônimo(s):
Protein crumbs homolog 3
About This Item
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E6, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), Drosophila (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRB3(92359)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CRB3A in Western Blotting applications (Loie, E., et. al. (2015). Mol Cell Biol. 35(19):3423-35).
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CRB3A in human kidney tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade