MABT128
Anti-JAM-A Antibody, clone BV11
clone BV11, from rat
Sinônimo(s):
JAM, JAM-1, JAM-A, Ly06, ESTM33, AA638916, 9130004G24, F11r, Junctional adhesion molecule 1, CD321
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BV11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... F11R(16456)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in cultured epithelial cells, cremaster muscles, and Schwann Cells (Martin-Padura, I., et al. (1998). J Cell Biol. 142(1):117-127).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected JAM-A in bEnd.3 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
bEnd.3 cells
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2