MABT122
Anti-AGR2 Antibody, clone 5G1.1
clone 5G1.1, from mouse
Sinônimo(s):
Anterior gradient protein 2 homolog, AG-2, hAG-2, HPC8, Secreted cement gland protein XAG-2 homolog
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5G1.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AGR2(10551)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected AGR2 in 10 µg of COLO-201 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1