MABS494
Anti-phospho MEKK5, (Thr845), clone PA214 Antibody
clone PA214, from rabbit
Sinônimo(s):
MEKK5, Apoptosis signal-regulating kinase 1, MAPK/ERK kinase kinase 5, ASK-1, MEK kinase 5, MEKK 5, ASK1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PA214, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr845)
Informações sobre genes
human ... MAP3K5(4217)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunological Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL dilution of this antibody detected phosphorylated MEKK5 protein in 10 µg of H2O2 treated Hek293A cell lysate
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1