MABS471
Anti-CYP26C1 Antibody, clone T6P1C7*E7
clone T6P1C7*E7, from mouse
Sinônimo(s):
Cytochrome P450 26C1, CYP26C1, Cytochrome P450, family 26, subfamily C, polypeptide 1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
T6P1C7*E7, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYP26C1(340665)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: Clone T6P1C7*E7 hybridoma culture supernatant deteced ovalbumin-conjugated immunogen peptide by ELISA (Brown, G.T., et al. (2014). PLoS One. 9(3):e90776).
Western Blotting Analysis: Clone T6P1C7*E7 hybridoma culture supernatant deteced the expression of exogenously transfected CYP26C1 in lysates from transfected, but not mock-transfected, human embryonic kidney cells (Brown, G.T., et al. (2014). PLoS One. 9(3):e90776).
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 10 µg/mL of this antibody detected CYP26C1 in 50 µg of human liver microsome lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1