MABS449
Anti-Acylation Stimulating Protein Antibody, clone 4H3
clone 4H3, from mouse
Sinônimo(s):
Complement C3, C3adesArg, C3, PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4H3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C3(718)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected purified Acylation Stimulating Protein from transfected HEK293 cell.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1