MABS417
Anti-GOT2, clone 3E9 Antibody
ascites fluid, clone 3E9, from mouse
Sinônimo(s):
Aspartate aminotransferase, mitochondrial, mAspAT, Fatty acid-binding protein, FABP-1, Glutamate oxaloacetate transaminase 2, Kynurenine aminotransferase 4, Kynurenine aminotransferase IV, Kynurenine-oxoglutarate transaminase 4, Kynurenine--oxoglutarate
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E9, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, monkey, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GOT2(2806)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GOT2 in HEK293, PC-12, BCBL-1, HepG2 and NIH/3T3 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.