MABS2299
Anti-Neuropilin-1 Antibody, ECD b1b2 Antibody, clone mAb3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mAb3 (alternatively 7E8), monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 103.13 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NRP1(8829)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in PC-3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Neuropilin-1 in PC-3 cells.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Neuropilin-1 in Immunofluorescence applications (Cantuti-Castelvetri, L., et al. (2020). Science. 370(6518):856-860; Daly, J.L., et al. (2020). Science. 370(6518):861-865).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Neuropilin-1 in Immunocytochemistry applications (Daly, J.L., et al. (2020). Science. 370(6518):861-865).
Inhibition: A representative lot detected Neuropilin-1 in Inhibition applications (Cantuti-Castelvetri, L., et al. (2020). Science. 370(6518):856-860; Daly, J.L., et al. (2020). Science. 370(6518):861-865).
ELISA Analysis: A representative lot detected Neuropilin-1 in ELISA applications (Daly, J.L., et al. (2020). Science. 370(6518):861-865).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2