MABS2297
Anti-TPO Antibody, clone 47
Sinônimo(s):
MoAb47, Thyroid peroxidase
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
47, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 102.96 kDa
observed mol wt ~120 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... TPO(7173)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in human thyroid tissue extract.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Thyroid peroxidase (TPO) in human thyroid tissue extract.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Thyroid peroxidase (TPO) in ELISA applications (Ruf, J., et al. (1989). Endocrinology. 125(3):1211-8).
Radioimmunoassay: A representative lot detected Thyroid peroxidase (TPO) in Radioimmunoassay applications (Ruf, J., et al. (1989). Endocrinology. 125(3):1211-8).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
(Ref.: Ruf, J., et al. (1989). Endocrinology. 125(3):1211-8. (PMID: 2474433).
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1