MABS2260
Anti-CLEC18A Antibody, clone 3A9E6
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A9E6, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 49.6 kDa
observed mol wt ~54 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLEC18A(348174)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in U937 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CLEC18A in U937 cell lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected CLEC18A in Immunohistochemistry applications (Huang, Y.L., et al. (2015). J Biol Chem. 290(35):21252-63).
ELISA Analysis: A representative lot detected CLEC18A in ELISA applications (Liao T.L. et al. (2018). Sci Rep. 8(1):17287).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CLEC18A in Western Blotting applications (Huang, Y.L., et al. (2015). J Biol Chem. 290(35):21252-63; Huang, Y.L, et al. (2021). Commun Biol. 4(1):229).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected CLEC18A in human kidney tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CLEC18A in Immunohistochemistry applications (Huang, Y.L., et al. (2015). J Biol Chem. 290(35):21252-63; Liao T.L. et al. (2018). Sci Rep. 8(1):17287).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1