MABS2257
Anti-sACDY10 Antibody, clone R21
Sinônimo(s):
Anti-sACDY10, Clone R21 Anti-sACDY10, sACDY10 Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
R21, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 187.15 kDa
observed mol wt ~75 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
canine, rat, human, monkey, mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with GST-soluble adenylate cyclase fusion protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected GST-soluble Adenylate cyclase type 10 fusion protein.
Tested Applicaitons
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected sACDY10 in Immunohistochemistry applications (Pastor-Soler, N., et al. (2003). J Biol Chem.;278(49):49523-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected sACDY10 in Western Blotting applications (Zippin, J.H., et al. (2003). FASEB J.;17(1):82-4; Pastor-Soler, N., et al. (2003). J Biol Chem.;278(49):49523-9; Hess, K.C., et al. (2005). Dev Cell.;9(2):249-59; Zippin, J.H., et al. (2010). J Invest Dermatol.;130(5):1279-87).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected sACDY10 in Immunocytochemistry applications (Zippin, J.H., et al. (2003). FASEB J.;17(1):82-4; Pastor-Soler, N., et al. (2003). J Biol Chem.;278(49):49523-9; Hess, K.C., et al. (2005). Dev Cell.;9(2):249-59; Zippin, J.H., et al. (2010). J Invest Dermatol.;130(5):1279-87).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected sACDY10 in COS-7 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected sACDY10 in human melanoma tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1