MABS2243
Anti-phospho-4E BP1 (Ser83) Antibody, clone CM14D3
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CM14D3, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 12.58 kDa
observed mol wt ~15 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer83)
Informações sobre genes
human ... EIF4EBP1(1978)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from A431 cells treated with PMA.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected 4E-BP1 in lysate from A431 cells treated with PMA (200 nM, 20 min. at 37C), but not in untreated cells.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1