MABS1720
Anti-Acetyl-CoA Synthetase Antibody, clone 6C1.2
clone 6C1.2, from mouse
Sinônimo(s):
Acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic, Acetate-CoA ligase, Acetyl-CoA synthetase, AceCS, ACS, Acyl-activating enzyme, Acyl-CoA synthetase short-chain family member 2
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C1.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACSS2(55902)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected acetyl-CoA synthetase in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1