MABS1717
Anti-FNIP1 Antibody, clone 1C10.2
clone 1C10.2, from mouse
Sinônimo(s):
Folliculin-interacting protein 1
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C10.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FNIP1(96459)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FNIP1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1