MABS1703
Anti-MGAT2 Antibody, clone 4A5.2
clone 4A5.2, from mouse
Sinônimo(s):
Alpha-1, 6-mannosyl-glycoprotein 2-beta-N-acetylglucosaminyltransferase, Beta-1, 2-N-acetylglucosaminyltransferase II, GlcNAc-T II, GNT-II, Mannoside acetylglucosaminyltransferase 2, N-glycosyl-oligosaccharide-glycoprotein N-acetylglucosaminyltransferase
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A5.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
glycosylation
Informações sobre genes
human ... MOGAT2(80168)
Descrição geral
Ref.:
Tan, J., et al. (1995). Eur. J. Biochem. 231, 317-328.
Tan J., et al. (1996), Am. J. Hum. Genet. 159, 810-817.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected MGAT2 in 10 µg of T47D cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1