MABS165
Anti-STAM-binding protein Antibody, clone 4D12.2
clone 4D12.2, from mouse
Sinônimo(s):
STAMBP, STAM-binding protein, Associated molecule with the SH3 domain of STAM, Endosome-associated ubiquitin isopeptidase, AMSH
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D12.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAMBP(10617)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
DyLight® is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc. and its subsidiaries.
Signaling
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected STAM binding protein in 10 µg of Jurkat cell lysate
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade