MABS1348
Anti-DUX4 Antibody, clone P4H2
clone P4H2, from mouse
Sinônimo(s):
Double homeobox protein 4, Double homeobox protein 10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P4H2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DUX4(100288687)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected full-length DUX4 (DUX4-FL) nuclear immunoreactivity at a higher frequency among differentiated CD56+ myogenic cells from facioscapulohumeral dystrophy (FSHD) than non-FSHD individuals (Jones, T.I., et al. (2012). Hum. Mol. Genet. 21(20):4419-4430).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected exogenously expressed full-length human DUX4 (DUX4-FL) in 2% paraformaldehyde-fixed and 1% Triton X-100-permeabilized C2C12 mouse myoblasts (Geng, L.N., et al. (2011). Hybridoma (Larchmt). 30(2):125-130).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot and another DUX4 antibody that targets an N-terminal region epitope co-stained full-length DUX4 (DUX4-FL) in the nucleus in ~0.1% of cultured facioscapulohumeral dystrophy (FSHD) muscle cells fixed with 2% paraformaldehyde and permeabilized with 1% Triton X-100 (Snider, L., et al. (2010). PLoS Genet. 6(10):e1001181).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected exogenously expressed human DUX4, but not DUX4c, in transfected C2C12 mouse myoblasts. No target band was detected in lysate from untransfected cells (Geng, L.N., et al. (2011). Hybridoma (Larchmt). 30(2):125-130).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DUX4 immunoprecipitated from human testis tissue lysate by another DUX4 antibody that targets an N-terminal region epitope (Snider, L., et al. (2010). PLoS Genet. 6(10):e1001181).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected DUX4 in 10 µg of human testis tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1