MABS1295
Anti-mS2i6A Antibody, clone CL-3
clone CL-3, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL-3, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals (cells containing mitochondria)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected mS2i6A in HeLa cells treated with mitotracker (Courtesy of Fan-Yan Wei, Ph.D., Faculty of Life Sciences, Kumamoto University Japan).
Dot Blot Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected mS2i6A in Wild type (WT) total RNA and Cdk5rap1 KO mice total RNA samples from liver (Courtesy of Fan-Yan Wei, Ph.D., Faculty of Life Sciences, Kumamoto University Japan).
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected mS2i6A in HeLa cells with Mitotracker.
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash