MABS1229
Anti-SKP1 Antibody, clone 3F3.1
clone 3F3.1, from mouse
Sinônimo(s):
S-phase kinase-associated protein 1, Cyclin-A/CDK2-associated protein p19, OCP-2, OCP-II, Organ of Corti protein 2, Organ of Corti protein II, p19A, p19skp1, RNA polymerase II elongation factor-like protein, SIII, Transcription elongation factor B polype
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F3.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SKP1(6500)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SKP1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1