MABS1196
Anti-SENP1 Antibody, clone 8B6.1
culture supernatant, clone 8B6.1, from mouse
Sinônimo(s):
Sentrin-specific protease 1, Sentrin/SUMO-specific protease SENP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8B6.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bλ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SENP1(29843)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
General Post-translation Modification
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected SENP1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2