MABS1190
Anti-Glucokinase/GCK Antibody, clone 9G1.2
clone 9G1.2, from mouse
Sinônimo(s):
Glucokinase, GK, Hexokinase-4, Hexokinase-D, Hexokinase type IV, HK IV, HK4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9G1.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GCK(2645)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Glucose/Glycogen Metabolism
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Glucokinase/GCK in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1