MABS1156
Anti-Fibrocystin Antibody, clone 18
clone 18, from mouse
Sinônimo(s):
Fibrocystin, Polycystic kidney and hepatic disease 1 protein, Polyductin, Tigmin, Fibrocystin
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
18, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PKHD1(5314)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected fibrocystin immunoreactivity associated with primary cilia of cultured normal human kidney epithelial cells (Courtesy of Dr Christopher Ward, University of Kansas Medical Center).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Fibrocystin in human kidney medulla tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1