MABN841
Anti-Semaphorin 4A Antibody, clone 8B5.1
clone 8B5.1, from mouse
Sinônimo(s):
Semaphorin 4A, Semaphorin-B, Sema B, Sema4A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8B5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SEMA4A(64218)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Semaphorin 4A in 10 µg of human monocytic leukemia THP-1 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2