MABN742
Anti-Neuroligin-1, clone 1C9.1 Antibody
clone 1C9.1, from mouse
Sinônimo(s):
neuroligin 1, NLGN1, neuroligin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C9.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NLGN1(22871)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Growth Cones & Axon Guidance
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Neuroligin-1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1