MABN674
Anti-PSIP1 Antibody, clone 6E4
ascites fluid, clone 6E4, from mouse
Sinônimo(s):
PSIP1 protein
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6E4, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, monkey
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSIP1(11168)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PSIP1 in rat cerebellum, rat hippocampus, and human cerebellum tissues.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected PSIP1 in HepG2, Jurkat, K562, Cos7, PC-12, HeLa, and NIH/3T3 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HepG2, Jurkat, K562, Cos7, PC-12, HeLa, and NIH/3T3 cell lysates